包装
pkg of 100 g
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
マトリックス活性基
SAX phase
quaternary amine, Cl- counterion
アプリケーション
food and beverages
分離法
ion exchange
ion exchange
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
57203:
Choose from one of the most recent versions:
プロトコル
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.