戻る
SGE社微量シリンジ、Rheodyne
®
およびValco
®
バルブ用、固定針型
Products
製品区分
syringes (2)
メーカー
長さ(インチ)
OD(mm)
量(mL)
容量(µL)
ニードルの形状
容量
ゲージ
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
509817
SGE社微量シリンジ、Rheodyne
®
およびValco
®
バルブ用、固定針型,
100F-LC, volume 100 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 2 in. × 0.028 in.
表示
価格を表示
509825
SGE社微量シリンジ、Rheodyne
®
およびValco
®
バルブ用、固定針型,
250F-LC, volume 0.25 mL (250 μL), needle size 22 ga, needle L × O.D. 2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)