Merck
26891-U
SGE社オートサンプラー用シリンジ、気密、固定針型、デュアルゲージ
volume 10 μL, 10F-HP-GT-0.63/0.47, needle size 23-26 ga, needle L 42 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EA
¥81,900
¥81,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EA
¥81,900
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
¥81,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
cone tip stainless steel needle (point style 1)
ニードルサイズ
23-26 ga
詳細
color (dark orange)
特徴
needle type fixed tapered needle
syringe type Gas tight
包装
pkg of 1 × 6 ea (26891-U)
メーカー/製品名
SGE
ニードル長
42 mm
容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)