Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
¥136,000
出荷可能日2025年4月11日詳細
おすすめの製品
製品名
Ascentis® Express F5、5 μm HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L43
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
90 m2/g
不純物
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
PFP (pentafluorophenyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
使用pH
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
アプリケーション
- イバカフター存在下でのルマカフターの液体クロマトグラフィーによる測定と、高性能液体クロマトグラフィーイオントラップ飛行時間型質量分析法を使用した 5 つの新しい分解生成物の特定。: この研究では、Ascentis® Express F5、5 µm HPLC カラムを使用して、イバカフター存在下でのルマカフターとその分解生成物を測定しました。高性能液体クロマトグラフィーイオントラップ飛行時間型質量分析法の適用により、高感度と高分解能が得られ、複雑なサンプルマトリックスにおけるカラム′の有効性が実証されました(Özcan et al., 2023)。
- 安定性を示す LC-MS/MS および LC-DAD 法によるタシメルテオンの堅牢な判定と新規分解生成物の高分解能質量分析による同定。: この研究では、タシメルテオンの安定性を示す方法の開発における Ascentis® Express F5、5 µm HPLC カラムの使用に焦点を当てています。LC-MS/MS 法と LC-DAD 法の両方でのカラム′の性能により、分解生成物の正確で信頼性の高い同定が保証されました(Özcan et al., 2020)。
- 超高速 HPLC の最近の動向:新世代の表面多孔質シリカカラム。: このレビューでは、Ascentis® Express F5、5 µm HPLC カラムを含む HPLC 技術の進歩について説明します。この記事では、超高速分離におけるカラム′の能力を強調し、さまざまな分析アプリケーションで効率と分解能の向上を実現します(Ali et al., 2012)。
法的情報
アプリケーション
必要ですが提供されていません
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
50631-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Chromatograms
application for HPLCアクティブなフィルタ