物質
PE frit
polypropylene hardware
製品種目
Supelclean™
組成
bed wt., 2 g
包装
pk of 20
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
12 mL
マトリックス
magnesium silicate base material
マトリックス活性基
Florisil phase
粒径
100-200 mesh
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supelclean™ LC-Si SPEチューブは、非水サンプルから中程度の極性から極性の化合物を吸着するために使用されます。
法的情報
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
57115:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック