Merck
24448
Supelco
Supelcarb HC炭化水素トラップ
volume 120 cc, 1/8 in. fitting
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥42,300
¥42,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥42,300
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
¥42,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
容量
120 cc
フィッティング
1/8 in. fitting
アプリケーション
PFAS testing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
キャリアガス、空気、水素から有機物を除去します。清浄度とグラム当たりの捕集能力を可能な限り高めるため、自社の工場で製造しています。そのため、Supelcarb HC吸着剤は活性炭の2倍の捕集能力を実現しています。
Hydrocarbon traps are basically used in GC for carrier gas purification, as the name suggests they are primarily used for trapping hydrocarbons. Supelcarb HC Hydrocarbon Trap removes organics from carrier gases, air, and hydrogen. This adsorbent has twice the trapping ability of activated charcoal.
法的情報
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
24448:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)