Merck
502332
Supelco
ベンゾ[j]フルオランテン 溶液
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥5,470
¥5,470
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥5,470
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H12
CAS番号:
分子量:
252.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
¥5,470
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL in dichloromethane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
2-30°C
SMILES記法
c21c3c4c(c2ccc5c1cccc5)cccc4ccc3
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-15-13(5-1)11-12-17-16-9-3-6-14-7-4-10-18(19(14)16)20(15)17/h1-12H
InChI Key
KHNYNFUTFKJLDD-UHFFFAOYSA-N
詳細
Benzo[j]fluoranthene is a polycyclic aromatic hydrocarbon[1], which is carcinogenic in nature[2] and can be generated into the environment via combustion of coal, coal tar and petroleum products.[1]
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
502332:4548173223995
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances (2007)
Report on Carcinogens (12th Ed. ) (2011)
Benzo[j]fluoranthene.
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, 32, 155-161 (1983-12-01)
M V Marshall et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 22(1), 34-45 (1993-01-01)
The objective of this study was to determine the relative mutagenic activities of the major dihydrodiol metabolites of benzo[j]fluoranthene (B[j]F) and their corresponding syn- and anti-dihydrodiol epoxides. Salmonella typhimurium tester strains TA97a, TA98, and TA100 were used to evaluate the
E J LaVoie et al.
Cancer research, 54(4), 962-968 (1994-02-15)
Benzo[j]fluoranthene (B[j]F), trans-4,5-dihydro-4,5-dihydroxy-B[j]F, and trans-9,10-dihydro-9,10-dihydroxy-B[j]F were evaluated for tumorigenic activity in newborn CD1 mice. These dihydrodiols were assayed at doses of 1.10 and 0.275 mumol/mouse. B[j]F and the syn- and anti-diol epoxides derived from these dihydrodiols were evaluated at doses