Merck
48715-U
Supelco
Naphthalene-d8 solution
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥12,200
¥12,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥12,200
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
¥12,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
EPA 625
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type internal/surrogate
包装
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL in dichloromethane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c21c(c(c(c(c2[2H])[2H])[2H])[2H])c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI Key
UFWIBTONFRDIAS-PGRXLJNUSA-N
詳細
Naphthalene-d8 solution is an analytical reference standard specifically designed for monitoring organic chemicals on the Priority Pollutants List in municipal and industrial wastewater per methods developed by the US EPA Environmental Monitoring Systems Laboratory in Cincinnati, Ohio (EMSL/CL), under authority of the Clean Water Act (CWA).
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support. Naphthalene-d8 solution is used as an internal standard for the analysis of polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) in olive oil using a novel SPE cartridge followed by gas chromatography-mass spectrometric (GC-MS) analysis.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Blood
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48715-U:4548173287898
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)