Merck
C6762
Sigma-Aldrich
サイトカラシンB Drechslera dematioidea由来
≥98% (HPLC), powder
別名:
ホミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H37NO5
CAS番号:
分子量:
479.61
Beilstein:
1096207
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
DNA synthesis | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H]1CCC[C@@H](O)\C=C\C(=O)O[C@]23[C@@H](\C=C\C1)[C@H](O)C(=C)[C@@H](C)[C@H]2[C@H](Cc4ccccc4)NC3=O
InChI
1S/C29H37NO5/c1-18-9-7-13-22(31)15-16-25(32)35-29-23(14-8-10-18)27(33)20(3)19(2)26(29)24(30-28(29)34)17-21-11-5-4-6-12-21/h4-6,8,11-12,14-16,18-19,22-24,26-27,31,33H,3,7,9-10,13,17H2,1-2H3,(H,30,34)/b14-8+,16-15+/t18-,19-,22-,23+,24+,26+,27-,29-/m1/s1
InChI Key
GBOGMAARMMDZGR-TYHYBEHESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
サイトカラシンBは、細胞透過性の真菌毒素/マイコトキシンであり、アクチン/アクチンフィラメントの′反矢じり′端に結合します。 この結合によって、下記の現象が引き起こされます:
  • アクチンフィラメントの崩壊および溶液中でのアクチンフィラメントの相互作用の阻害
  • アクチン重合の阻害
  • サブユニットの結合および解離の阻害
サイトカラシンBは、グルコーストランスポーター(GLUT)の研究に広く使用されています。 サイトカラシンBは、さまざまなin vitro小核試験プロトコルでも、不可欠な要素として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アクチンの重合阻害により収縮性マイクロフィラメントを破壊する、細胞透過性の真菌毒です。次にDNA断片化が起こり、細胞分裂が阻害され、多くの細胞過程が破壊されます。グルコ-ス輸送を阻害します。
非常に幅広い細胞運動を阻害する真菌代謝物群の1つ。アクチンの一部の重合特性を解析する場合や、細胞質分裂に関する研究において有用な手段です。 ラットL6筋芽細胞における2つのヘキソース輸送系のプローブ。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C6762-1MG-PW:
C6762-50MG-PW:
C6762-5MG-PW:
C6762-1MG:
C6762-5MG:
C6762-BULK:
C6762-50MG:
C6762-10MG-PW:
C6762-25MG-PW:
C6762-VAR:
C6762-25MG:
C6762-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Christian Johannes et al.
Mutation research, 701(1), 80-85 (2010-05-18)
There are conflicting data regarding the effect of culturing time of human peripheral blood lymphocytes on the yield of chromosomal aberrations induced by sparsely ionising radiation in the G0 phase of the cell cycle. While some authors find that the
Kinga Brzozowska et al.
International journal of radiation biology, 85(10), 891-899 (2009-07-30)
It has been reported that the level of cytogenetic damage in human peripheral blood lymphocytes (PBL) is higher following irradiation at 37 degrees C than at 0-4 degrees C. The mechanisms of this cytogenetic temperature effect are not fully known.
N V Ballal et al.
International endodontic journal, 52(8), 1228-1234 (2019-03-09)
To test whether the incorporation of a chelation powder, etidronate, marketed for root canal irrigation (Dual Rinse HEDP) into a sodium hypochlorite (NaOCl) solution induced additional cytotoxic and genotoxic effects not observed with NaOCl alone. Fresh and 24-h-old mixtures of
Andrea Adamo et al.
Analytical chemistry, 84(15), 6438-6443 (2012-07-04)
Mechanical properties of cells have been shown to have a significant role in disease, as in many instances cell stiffness changes when a cell is no longer healthy. We present a high-throughput microfluidics-based approach that exploits the connection between travel
Yukari Terashita et al.
Biology of reproduction, 86(6), 180-180 (2012-04-12)
Although animal cloning is becoming more practicable, there are many abnormalities in cloned embryos, and the success rate of producing live animals by cloning has been low. Here, we focused on the procedure for preventing pseudo-second polar body extrusion from
資料
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.