安全性情報
500429
Supelco
JHAP-43 Mix
1 ppm in nitrogen, pkg of 110 L (pi-marked cylinder), analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12000000
グレード
analytical standard
認証
EPA TO-14
包装
pkg of 110 L (pi-marked cylinder)
メーカー/製品名
Scott Gas T9Z90000-110
濃度
1 ppm in nitrogen
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
JHAP-43 Mix is used as an air monitoring standard, which employs TO-14 SUMA canister sampling for GC/MS analysis of volatile organics in ambient air.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナライト
詳細
    Acrylonitrile
    Allyl chloride
    Benzene
    Bromomethane
    1,3-Butadiene
    Carbon tetrachloride
    Chlorobenzene
    Chloroethane
    Chloroform
    Chloromethane
    1,2-Dibromoethane
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    Dichlorodifluoromethane
    1,1-Dichloroethane
    1,2-Dichloroethane
    1,1-Dichloroethylene
    cis-1,2-Dichloroethylene
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    cis-1,3-Dichloropropene
    trans-1,3-Dichloropropene
    1,2-Dichlorotetrafluoroethane
    Ethylbenzene
    4-Ethyltoluene
    Hexachloro-1,3-butadiene
    Styrene
    1,1,2,2-Tetrachloroethane
    Tetrachloroethylene
    Toluene
    1,2,4-Trichlorobenzene
    1,1,1-Trichloroethane
    1,1,2-Trichloroethane
    Trichloroethylene
    Trichlorofluoromethane
    1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane
    1,2,4-Trimethylbenzene
    1,3,5-Trimethylbenzene
    Vinyl chloride
    o-Xylene
    m-Xylene
    p-Xylene
    すべて表示 (43)
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Compr. Gas
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
500429:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)