安全性情報
PHWP29325
Millipore
MF-ミリポアメンブレン
pore size 0.3 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
別名:
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, 0.3 μm, Hydrophilic, 293 mm, white, plain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore
パラメーター
3 L/min-cm2 air flow rate
32 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
フィルタ直径
293 mm
厚さ
170 μm
重量分析抽出物
2%
屈折率
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.3 μm pore size
77 % porosity
泡立ち点
≥2.5 bar, air with water at 23 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Filter Code: PHWP
Filter Type: スクリーン フィルター
その他情報
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
PHWP29325:
JBRPHWP29325:
試験成績書(COA)