13047-U
金属性充填 GCカラム (一般型)
phase none, matrix 45/60 Molecular Sieve 13X support, L × O.D. × I.D. 3.0 ft (0.91 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
別名:
GC column, molecular sieve
サイズを選択してください
¥26,600
サイズを選択してください
About This Item
¥26,600
おすすめの製品
物質
stainless steel column
品質水準
メーカー/製品名
Agilent
パラメーター
0-400 °C temperature (isothermal or programmed)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
3.0 ft (0.91 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
45/60 Molecular Sieve 13X support
マトリックス活性基
none phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with General Configuration
アプリケーション
- Adsorption properties and gas chromatographic application of a composite surface-layer sorbent with Terephthalic acid-based metal-organic framework: Demonstrates the use of metal-packed GC columns for enhancing the performance and durability of chromatographic analyses, particularly in environmental and material science testing (Onuchak et al., 2022).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
13047-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ