Merck
902780
Sigma-Aldrich
二硫化炭素 溶液
5.0 M in hexane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CS2
CAS番号:
分子量:
76.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
形状
liquid
濃度
5.0 M in hexane
屈折率
n/D 1.434
密度
0.832 g/mL
SMILES記法
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI Key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Valuable building block offered as a solution in hexane for more convenient handling.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
<-22.0 °F
引火点(℃)
< -30.0 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
902780-25ML:
902780-BULK:
902780-VAR:
902780-100ML:
試験成績書(COA)