安全性情報
48889
Supelco
ASTM® D2887/D5307 Column Resolution Test Mix
certified reference material, 1 % (w/w) each component in octane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
TraceCERT®
認証
ASTM® D2887,D7213
詳細
Petrocol® D2887
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 6 × 1 mL
濃度
1 % (w/w) each component in octane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Petrocol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Hexadecane
    Octadecane
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
60.0 °F
引火点(℃)
15.56 °C
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48889:4548173942667
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A K Punetha et al.
Journal of chromatographic science, 40(7), 377-382 (2002-08-31)
The estimation of olefinic content in conversion processes such as the etherification of olefins in fluid catalytic cracking (FCC) gasoline is essentially required. Gas chromatography (GC) is the well-established method for the quantitative analysis of olefins in etherification processes. The