Merck
506419
Supelco
ASTM® D2887リファレンスガスオイル
analytical standard
別名:
RGO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
認証
ASTM® D2887,D7169
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
適合性
suitable for
アプリケーション
petroleum
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このサンプルは、沸点範囲が250 °F~850 °Fの石油留分で、ASTMによるラウンドロビン試験で評価されたものです。このサンプルと提供されたASTM沸点範囲合意値を用いてシステム性能を評価します。
アプリケーション
ASTM® D2887リファレンスガスオイルは、順相高速液体クロマトグラフィー法(HPLC)を用いて、脂肪族、芳香族、および極性化合物を定量的に測定するために、液体化石燃料の分析における基準として用いられています。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F
引火点(℃)
22 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
506419:4548173942810
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Hydrocarbon class analysis of coal-derived liquids using high performance liquid chromatography
Padlo.MD, et al.
Fuel Processing Technology, 49, 247-258 (1996)