安全性情報
48716-U
Supelco
Phenol-d6
certified reference material, 2000 μg/mL in methylene chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥6,530
¥6,530
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥6,530
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
¥6,530
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
認証
EPA 625
詳細
analytical equivalent to Phenol-d6
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type internal/surrogate
包装
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL in methylene chloride
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Phenol-d6 raw material is used to manufacturer this standard. However, phenolic hydrogen exchange occurs naturally, converting phenol-d6 to phenol-d5. In analyzing this standard, your chromatographic system will detect phenol-d5 rather tan phenol-d6.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48716-U:4548173223964
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)