安全性情報
48320-U
Supelco
N-ニトロソジ-n-ブチルアミン 溶液
certified reference material, 2000 μg/mL in methylene chloride
別名:
Dibutyl nitrosamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥6,860
¥6,860
出荷予定日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥6,860
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
¥6,860
出荷予定日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL in methylene chloride
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(N=O)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
YGJHZCLPZAZIHH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロソ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48320-U:4548173159461
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N-Nitrosamines (15 listings): N-Nitrosodi-n-butylamine.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 12, 303-304 (2011-08-24)
M Hirose et al.
Carcinogenesis, 12(10), 1773-1776 (1991-10-01)
The effects of butylated hydroxyanisole (BHA) pretreatment on subsequent low dose N-methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG) or N,N-dibutylnitrosamine (DBN) treatment on forestomach or esophageal carcinogenesis were investigated in male F344 rats. Groups of animals were pretreated with 2% BHA or basal diet alone
N-Nitrosodi-n-butylamine.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 10, 175-176 (2004-08-26)
N-nitrosodi-n-butylamine.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 11, III196-III197 (2004-01-01)
Anis Alam et al.
Molecular and cellular biochemistry, 271(1-2), 177-188 (2005-05-11)
The present investigation is aimed to identify and characterize tumor-associated antigen (TAA) in animals exposed to hepatocarcinogen. Swiss albino mice showed an enhanced expression of an approximately 58 kDa glycoprotein in liver cells upon exposure to a potential hepatocarcinogen N-nitrosodibutylamine
資料
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.