The concentration of this product is 500 µg/mL N-nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid in methanol. Please see the leaflet below for more information:
https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/leaflet?leaflet=Y0002260_1.pdf
おすすめの製品
メーカー/製品名
EDQM
濃度
in methanol
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(N=O)(CCCC(=O)O)C
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-7(6-10)4-2-3-5(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
SJLBIPLIGYWGJV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
It is also used to prepare N-Nitrosamines spiking solution to detect the concentration of N-nitrosamines in active substances by liquid chromatography coupled with mass spectrometry according to the monograph 20542of European Pharmacopoeia.[1]
包装
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0002260:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
関連コンテンツ
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
-
Which concentration has this N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid reference standard?
1 回答-