安全性情報
Y0002261
N-ニトロソジ-n-ブチルアミン 溶液
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
N-Nitrosodi-n-butylamine solution, Dibutyl nitrosamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥20,900
¥20,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥20,900
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥20,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
メーカー/製品名
EDQM
濃度
in methanol
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(N=O)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
YGJHZCLPZAZIHH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by European Pharmacopoeia. For further information and support, including product information leaflets, please go to the website of the issuing Pharmacopeia.
アプリケーション
N-Nitroso-dibutylamine (NDBA) EP reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
It is also used to prepare N-Nitrosamines spiking solution to detect the concentration of NDBA in active substances by chromatography methods in conjunction with mass spectrometer according to the monograph 20542 of European Pharmacopoeia.[1]
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0002261:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N-NITROSAMINES IN ACTIVE SUBSTANCES
European pharmacopoeia, 20542-20542 (2022)
関連コンテンツ
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.