安全性情報
44896-U
Supelco
ASTM D6584 1,2,4-ブタントリオール溶液、内部標準物質#1
greener alternative
1000 μg/mL in pyridine, analytical standard
別名:
Biodiesel impurity, Butanetriol solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥32,200
¥32,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥32,200
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥32,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
認証
ASTM® D6584
包装
pkg of 5 mL
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
濃度
1000 μg/mL in pyridine
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
single component solution
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H](CO)CCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-2-1-4(7)3-6/h4-7H,1-3H2/t4-/m0/s1
InChI Key
ARXKVVRQIIOZGF-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Safer Solvents and Auxiliaries".
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
62.6 °F - closed cup
引火点(℃)
17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
44896-U:4548173941257
44896-VAR:
44896-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)