グレード
technical
アッセイ
≥90% (GC)
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
n20/D 1.473
bp
190-191 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.184 g/mL at 20 °C
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OCCC(O)CO
InChI
1S/C4H10O3/c5-2-1-4(7)3-6/h4-7H,1-3H2
InChI Key
ARXKVVRQIIOZGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
370.4 °F - closed cup
引火点(℃)
188 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
19040-BULK:
19040-100ML:
19040-25ML:
19040-VAR:
アクティブなフィルタ