Merck
CRM44893
Supelco
モノオレイン 溶液
certified reference material, 5000 μg/mL in pyridine
別名:
Monoolein solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
ASTM® D6584
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 3 mL
濃度
5000 μg/mL in pyridine
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
InChI Key
RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
62.6 °F - closed cup
引火点(℃)
17.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM44893:4548174013496
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.