安全性情報
442302
Supelco
2,4,5-Trichlorotoluene
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5Cl3
CAS番号:
分子量:
195.47
EC Number:
UNSPSCコード:
41121813
グレード
analytical standard
包装
ampule of 250 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
room temp
InChI
1S/C7H5Cl3/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3H,1H3
InChI Key
ZCXHZKNWIYVQNC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
442302:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)