Merck
279749
Sigma-Aldrich
2-メチルアミノメチル-1,3-ジオキソラン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥17,700
¥17,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥17,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO2
CAS番号:
分子量:
117.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.4404 (lit.)
密度
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CNCC1OCCO1
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6-4-5-7-2-3-8-5/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI Key
ZCCPVTVGEQLONB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Methylaminomethyl-1,3-dioxolane was used in the synthesis of N-[methyl(2-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)]-N-methyl-N-methyl-1,3-dioxolaneamine (mpoa-H)[1].
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
279749-500G:
279749-5G:
279749-BULK:
279749-25G:
279749-VAR:
279749-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jakub Wojtaszak et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(6), 2424-2436 (2013-12-07)
The reaction of MgBu2, ZnEt2 or Ca(O(i)Pr)2 with 2 eq. of three-coordinating N-[methyl(2-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)]-N-methyl-N-methyl-1,3-oxolaneamine (mpoa-H) or N-[methyl(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)]-N-methyl-N-methyl-1,3-oxolaneamine (tbpoa-H) gave neutral, monomeric [Mg(mpoa)2], [Zn(mpoa)2], [Zn(tbpoa)2], and [Ca(tbpoa)2] as white powders in 58-90% yields. The resulting aminophenolates were characterized in solution by NMR