スキップする
C8383
クロラール 水和物
別名:
トリクロロアセトアルデヒド 水和物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
250 g
カートの在庫状況を確認する
¥15,300
この商品について
化学式:
Cl3CCH(OH)2
CAS番号:
分子量:
165.40
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-117-5
Beilstein/REAXYS Number:
1698497
MDL number:
Assay:
≥98% (titration)
Form:
powder
¥15,300
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (titration)
Quality Segment
form
powder
drug control
USDEA Schedule IV
mp
57 °C (lit.)
SMILES string
OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H
InChI key
RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
クロラール 水和物は鎮静剤/催眠剤です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
T133T2705D9571
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (titration)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC and enzymatic)
assay
≥98% (HPLC)
drug control
USDEA Schedule IV
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
57 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under クロラール 水和物
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
C8383-VAR: + C8383-1KG: + C8383-SMPL: + C8383-BULK: + C8383-100G: + C8383-H: + C8383-20KG: + C8383-250G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Are you able to dispense choral hydrate?  
    1 回答
    1. This product is intended for research use only and is not suitable for human or veterinary use.