安全性情報
330200
Supelco
C1-C6 n-Paraffins
100 ppm each component in helium, cylinder of 14 L, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
製品330200は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
analytical standard
詳細
Compressed Gas NOS
フォーム
gas
包装
cylinder of 14 L
メーカー/製品名
Scott Gas T219-14
利用可能性
not available in EU, Canada
濃度
100 ppm each component in helium
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
C1-C6 n-Paraffins include:
  • 100 ppm of each component in helium. The multi-component gas mixture is suitable for GC calibration, testing of fixed and personal gas monitors and in situ industrial stack analyzers.
  • A certificate of analysis is provided.
  • Packaged in lightweight, non-refillable, recyclable containers.
  • Portable, convenient, and easy to use.
  • Manufactured gravimetrically for maximum accuracy.
  • NIST traceable.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナライト
詳細
    Butane
    Ethane
    Hexane
    Methane
    Pentane
    Propane
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
330200:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)