包装
bottle of 75 cc
メーカー/製品名
Hayes Separation Inc
パラメーター
275 °C temp. limit
表面積
~582 m2/g
Matrix
HayeSep Q
粒径
80-100 mesh
密度
~0.35 g/mL (free fall density)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
多孔質ポリマーは、気体、酸、アミン、低炭素数有機物、水の分析を行う用途に最も適した吸着剤です[1]。多孔質ポリマーはガスクロマトグラフィーに最適で、主としてミクロポーラスからメソポーラスまでの範囲の細孔を豊富に有するポリジビニルベンゼン(DVB)のコポリマーです。[2]HayeSep®はその微細孔によって広い表面積を持ち、気体や揮発性有機化合物(VOC)の分離に適しています[3]。また、多孔質ポリマーは比較的不活性で疎水性を示します。[4]
第2世代の材料とみなされているHayeSepポーラスポリマーは、バッチ間の均一性に優れ、収縮率がきわめて低く、モノマーのブリーディングが最小限に抑えられています。
弊社の吸着剤に関する詳細については、sigma-aldrich.com/adsorbentsをご参照ください。
弊社の吸着剤に関する詳細については、sigma-aldrich.com/adsorbentsをご参照ください。
法的情報
HayeSep is a registered trademark of Hayes Separation Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
10301-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Trace Analysis of Specialty and Electronic Gases.
Geiger W.M and Raynor M.W. et al.
Science, 256-257 (2013)
Gas Chromatography.
Poole C. et al.
Science, 127-1309 (2012)
Columns for Gas Chromatography: Performance and Selection.
Grob RL and Barry EF. et al.
Science, 22-23 (2007)
Gas Chromatography in Air Pollution Analysis.
Berezkin V.G and Drugov Y.S.
J. Chromatogr. Library, 49, 50-51 (1991)
Modern Practice of Gas Chromatography.
Grob RL and Barry EF. et al.
Science, 79-83 (2004)