Merck
29755-U
Supelco
Carboxen® 1016
greener alternative
glass TD tube, O.D. × L 1/4 × 3 1/2, fritted, Sealed with Brass Endcaps, preconditioned, pkg of 10 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥170,000
¥170,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥170,000
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
¥170,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
glass TD tube
詳細
For use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments, PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
特徴
fritted
preconditioned
包装
pkg of 10 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
外径 × L
1/4 × 3 1/2
Matrix
Carboxen® 1016 carbon molecular sieve (CMS)
適合性
suitable for (An Alternative to Tenax TA)
アプリケーション
environmental
industrial hygiene
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
法的情報
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Graphsphere is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
29755-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)