物質
glass TD tube
詳細
Sealed with TDS³ Storage Container
製品種目
Graphsphere™
特徴
fritted
preconditioned
包装
pkg of 10 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrix
carbon molecular sieve (CMS)
適合性
suitable for (An alternative to Tenax TA)
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
環境により配慮した代替製品カテゴリ
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
29536-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ