製品名
Carbopack™ X, glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
物質
glass TD tube
品質水準
認証
EPA TO-17
詳細
Sealed with TDS³ Storage Container
製品種目
Carbopack™
特徴
fritted
preconditioned
包装
pkg of 10 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrix
Carbopack™ X graphitized carbon black (GCB)
適合性
suitable for (For sampling 1,3-butadiene)
for analyte group C3-C5
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
mode of use adsorbent
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
環境により配慮した代替製品カテゴリ
WGK
WGK 1
Jan Code
29537-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ