Merck
29658-U
Supelco
認証バイアルキット、低吸着(LA)、MRQ30 CDバイアル
volume 1.2 mL, MRQ30 Vial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa, thread for 9 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥30,800
¥30,800
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥30,800
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥30,800
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
物質
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa
特徴
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
1.2 mL
フィッティング
thread for 9 mm
適合性
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
MRQ30 CD Vial is a trademark of QIS, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)