Merck
29124-U
Supelco
Vials, crimp top, convenience pack, 12 x 32 mm, large opening, pkg 100
clear glass vial, PTFE/red rubber septum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE/red rubber septum
aluminum seal
clear glass vial
詳細
unassembled
特徴
closure type crimp top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 11 mm
適合性
for use with Agilent/HP 1050/1090, 1100, 7673A (Series I, II)
for use with CTC LC PAL, GC PAL
for use with Hitachi
for use with PerkinElmer Autosystem, Clarus 500, PE ISS-100, 200, Integral 4000, Series 200
for use with Shimadzu GC and LC Autosamplers
for use with Spark Marathon, MIdas, Triathlon
for use with Thermo Fisher HPLC Spectra, GC TRACE, AS3000, AI3000, AS3500
for use with Varian GC Autosamplers (8000, 8100, 8200, 8400, 8410), LC Autosamplers (9090, 9095, Marathon)
for use with Waters Alliance
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
その他情報
インサートの直径は、製造者によって異なります。これらの広口バイアルに適合するのは、以下のインサート部品番号のみです。
  • 24719、24720 ガラスインサート、円錐形、6×29 mm
  • 24721、スプリング付ガラスインサート、6×29 mm
  • 24722、スプリング付ポリプロピレンインサート、6× 29 mm
  • 24717、24718 ガラスインサート、円錐形、6×31 mm
  • 24715、24716 ガラスインサート、平底、6×31 mm
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)