Z291587
Z291587-1PAK
¥7,110
1 of 10
Supelco
29403-U
認証済みクリンプトップバイアル、12 × 32 mm
29126-U
Vials, crimp top, convenience pack, 12 x 32 mm, large opening, pkg 100
29378-U
認定キット、ネジ山付きバイアル、12 x 32 mm、9 mmネジ山、未組立、100個包装
Z291633
12×32 mm標準スクリュースレッドオートサンプラーバイアル
SU860104
Vials, crimp top, for Thin Seal
27069
クリンプトップ、バイアルのみ、2.0mL、要11mmシール
29127-U
854998
バイアル、クリンプトップ、1.5 mL、広口(6 mm)、11 mmシール必要
24750-U
スナップリングバイアル、2 ml、12×32 mm、広口(6.0 mm)
27058
amber glass vial
closure type crimp top vial
pkg of 100
12 mm × 32 mm × 4.6 mm 12 mm × 32 mm × 4.6 mm
2 mL 2 mL
thread for 11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
This product is constructed of borosilicate glass.