Merck
27030
Supelco
バイアル、スクリュートップ、シラン処理済み
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 EA
¥73,600
¥73,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 EA
¥73,600
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥73,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
clear glass vial
詳細
silanized
特徴
closure type screw top vial
deactivation Silanized
包装
pkg of 1000 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャップは付属しません。
特徴および利点
  • 特許権で保護されているシラン処理によって、未処理ガラス表面の活性シラノール基が遮蔽されます。
  • マイクログラム以下の極性化合物の回収率が改善されます。
  • 時間とお金を節約できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)