安全性情報
28999-U
Supelco
Modified BTEX Trap M
configured for Tekmar® Stratum
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥25,300
¥25,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥25,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NB.21
¥25,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アプリケーション
industrial hygiene
品質水準
適合性
configured for Tekmar® Stratum
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
28999-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. Are the Supelco Purge Traps for Tekmar Stratum compatible with the Tekmar Atomx?
    1 回答
    1. Purge traps manufactured for the Tekmar Stratum PTC Purge and Trap Concentrator are the same traps used for the Tekmar Atomx Automated Sample Prep System.
      役に立ちましたか?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.