物質
fused silica
パラメーター
50-270 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
313
df
0.20 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
60 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Non-bonded; 1,5-Di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
アプリケーション
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
clinical
environmental
food and beverages
petroleum
カラムタイプ
capillary extremely polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
USPコード:無し
相:
- 非結合
- 1,5-ジ(2,3-ジメチルイミダゾリウム)ペンタンビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
- 50~270°C(等温またはプログラムされた)
WGK
WGK 3
Jan Code
28928-U:
Choose from one of the most recent versions:
プロトコル
イオン液体はGC固定相として問題なく使用できます。イオン液体は、リンカーで結合し、2つ以上の有機カチオンで構成されます。SLB™-IL(i-シリーズ)イオン液体キャピラリーGCカラムは、極性被分析物質に対する不活性度の改善を目的に開発されました。これによりジレンマが解決されます。
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
Chromatograms
suitable for GCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)