物質
PTFE/silicone septum
amber glass vial (with marking spot)
clear polypropylene hole cap
特徴
closure type clear polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
1.8 mL
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ABC Vials have a unique 9 mm thread design that allows screwing on the caps, and still using them in a robotic autosampler. This thread is much higher on the top of the vial allowing space between the bottom of the thread and the shoulder of the vial.
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent 1050/1090
Agilent 1100
Agilent 7673A, Series I, II
CTC LC PAL
Hitachi
Shimadzu LC Autosamplers
Waters Alliance
Agilent 1050/1090
Agilent 1100
Agilent 7673A, Series I, II
CTC LC PAL
Hitachi
Shimadzu LC Autosamplers
Waters Alliance
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
その他情報
インサートの直径は、製造者によって異なります。これらの広口バイアルに適合するのは、以下のインサート部品番号のみです。
- 24719、24720 ガラスインサート、円錐形、6×29 mm
- 24721、スプリング付ガラスインサート、6×29 mm
- 24722、スプリング付ポリプロピレンインサート、6× 29 mm
- 24717、24718 ガラスインサート、円錐形、6×31 mm
- 24715、24716 ガラスインサート、平底、6×31 mm
法的情報
ABC Vial is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ