27300
¥34,100
1 of 10
Supelco
CRM47525
(±)-ゲオスミンと2-メチルイソボルネオール溶液
27177
セプタム、褐色PTFE/シリコン
20654
Thermogreen® LB-2 セプタム 固形ディスク
27514
セプタム、青色PTFE/白色シリコン
27539
セプタム、PTFE/シリコン
23242-U
27454-U
PTFE/ラバー製セプタム付きクリンプシール
Sigma-Aldrich
27199
ヘッドスペースバイアル、透明ガラス、ベベル型瓶口、平底
23632
"Y" GlasSealコネクター、融合シリカ
27455-U
PTFE/シリコン製セプタム付きクリンプシール
PTFE/silicone silver steel (magnetic, with 5 mm center hole)
closure type crimp sealopen center (5 mm opening)
pkg of 100 ea
20 mm × 3 mm
thread for 20 mm
for use with Carlo Erba HS500/HS800technique used for SPME
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
分析化学
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 8
27490-U
ABCバイアル™、組立済み
508489
854979
クリンプシール、PTFE/ブチルゴム製セプタム付き
854996
SU860102
ヘッドスペースバイアル(18 mmスレッド)用マグネットスクリューキャップ
SU860104
Vials, crimp top, for Thin Seal
SU860098
ヘッドスペースバイアル、ねじ蓋、丸底(バイアルのみ)
57344-U
SPMEファイバー・アセンブリカルボキセン/ポリジメチルシロキサン(CAR/PDMS)