certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
100 μg/mL each component in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
アプリケーション
- 撹拌棒収着抽出(SBSE)と液体クロマトグラフィー-大気圧化学イオン化-質量分析(LC-APCI-MS)検出の組み合わせによる再循環養殖システム(RAS)中のジオスミンおよび2-メチルイソボルネオール(2-MIB)の測定
- 固相マイクロ抽出-ガスクロマトグラフィー-質量分析(SPME GC-MS)を用いた100種類のシアノバクテリア株におけるジオスミンおよび2-メチルイソボルネオールの検出
- 液液抽出(LLE)とガスクロマトグラフィー-トリプル四重極タンデム質量分析(GC-MS/MS)の組み合わせによる飲料水中の51種類の臭気原因物質の同時分析
- ワインサンプル中の異臭物質を定量するためのヘッドスペース固相マイクロ抽出-ガスクロマトグラフィー-質量分析法(HS-SPME-GC-MS)法の最適化
- ジビニルベンゼン/carboxen/ポリジメチルシロキサン(DVB/CAR/PDMS)被覆繊維を用いたヘッドスペース固相マイクロ抽出後のコルク栓サンプル中の異臭物質を測定するためのガスクロマトグラフィー-タンデム質量分析(GC-MS/MS)法の開発および検証
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM47525:4548173334295
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック