Merck
27133
Supelco
Cap liner, PTFE
white PTFE, diam. × thickness 9 mm × 0.010 in., for use with 2 mL vial, standard opening, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥3,960
¥3,960
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥3,960
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥3,960
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
PTFE liner
white PTFE
詳細
Oversized for better sealing ability.
包装
pkg of 100 ea
直径×厚み
9 mm × 0.010 in.
適合性
for use with 2 mL vial, standard opening
for use with 2 mL vial - standard opening
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
It may be used for Erlenmeyer flasks for COD determination.[1]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
A Modified sealed oven-UV method of COD determination.
CHEN, JUNMING, TENGCHANG PAN, and CHINWANG HUANG
Eisei-kagaku, 40.4, 338-343 (1994)