安全性情報
26702
Hamilton® syringe, 600 series
62RNR, volume 2.5 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)
別名:
Hamilton® Syringe 62RNR, 2.5UL 22S GA, 2IN, PT#3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥21,200
¥21,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥21,200
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥21,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
ニードルサイズ
22s ga
詳細
Microliter
特徴
removable needle
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 87942
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
2.5 μL
適合性
for use with Rheodyne
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.[1]
アプリケーション
It was used in microinjection system assembly to load cell culture scaffold.[2]
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Design, fabrication and implementation of a novel multi-parameter control microfluidic platform for three-dimensional cell culture and real-time imaging.
Vickerman, Vernella, et al.
Lab on a chip, 8.9, 1468-1477 (2008)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)