安全性情報
24881
Supelco
PTFE/シリコン製セプタム、スリット入り
red PTFE/white silicone (with slit), diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm, pkg of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 EA
¥52,100
¥52,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 EA
¥52,100
About This Item
UNSPSCコード:
41121821
¥52,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
red PTFE/white silicone (with slit)
包装
pkg of 1000 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
外径
8 mm
直径×厚み
8 mm × 1.5 mm
適合性
for use with Screw Top vial, 2 mL, 4.6 mm I.D., 8/425 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)