Merck
GF96026418
Quartz - fused
sheet, thickness 3.0 mm, size 50 × 50 mm, condition ground
別名:
SI613142
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥68,440
¥68,440
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥68,440
About This Item
UNSPSCコード:
11101503
NACRES:
NA.23
¥68,440
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 960-264-18
サイズ
50 × 50 mm
厚さ
3.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)