Merck
24818-U
Supelco
Merlin Microsealシステム交換用セプタム
1 SPME septum
別名:
GC accessory, SPME septum, Merlin Microseal
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥33,800
¥33,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥33,800
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.54
¥33,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Merlin Microseal Systemは、寿命が極めて長い隔壁なしのシステムです。貫通する隔壁がないため、隔壁が砕けて入口のライナーに堆積することはありません。この隔壁は、漏れがない密封状態を保ったまま針が入るようにする一連のシール(ワイパーリブ、Oリング、およびダックビル弁)を含んでいます。この隔壁は、23ゲージのチップが鈍い針を持つシリンジ、または23ゲージの針を持つSPMEファイバーアセンブリにのみ使用できます。隔壁のシールと十分に接触するには太いシャフトが必要です。
アプリケーション
Merlin Microseal System may be used to replace traditional septum to avoid leaking and bleeding caused during operating GC/MS system.[1] It may also be equipped to the injection port during GC analysis for determination of plasticizer N-butylbenzenesulfonamide and the pharmaceutical Ibuprofen in wastewater.[2]
その他情報
3種類の隔壁を使用できます。
  • 低圧:23ゲージのシリンジ針および1~45psiの注入ポート圧力向け。チップが斜めに切られたシリンジ針には使用しなでください。
  • 汎用:23ゲージのシリンジ針および3~100 psiの注入ポート圧力向け。チップが斜めに切られたシリンジ針には使用しなでください。
  • SPME:23ゲージSPME繊維アセンブリ用。チップが斜めに切られたSPME繊維アセンブリには使用しなでください。
ご注意:斜めに切られたチップには使用しないでください。
法的情報
MicroSeal is a trademark of Merlin Instrument Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of the plasticizer N-butylbenzenesulfonamide and the pharmaceutical Ibuprofen in wastewater using solid phase microextraction (SPME).
Huppert N
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 326 (6), 529-536 (1998)
J M Diserens
Journal of AOAC International, 84(3), 853-860 (2001-06-22)
Although the use of pentachlorophenol (PCP) is prohibited in most countries, it is still widely found in the wood of pallets, containers, crates and in cardboard, paper, etc. Such material may contain not only PCP but other chlorophenols as well.