Merck
24814-U
Supelco
Merlin Microsealシステム (Agilent対応)
1 nut and 2 General Purpose (3-100 psi) septa
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥77,900
¥77,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥77,900
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
eCl@ss:
32049213
NACRES:
SB.54
¥77,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Merlin Microseal Systemは、寿命が極めて長いセプタムなしのシステムです。セプタムに針を突き刺すことがないため、セプタムが砕けて入口の裏張りに堆積することはありません。このセプタムは、漏れがない密封状態を保ったままニードルが入るようにする一連のシール(ワイパーリブ、Oリング、およびダックビル弁)含んでいます。このセプタムは、23ゲージの先端が鈍いニードルを持つシリンジ、または23ゲージのニードルを持つSPMEファイバーアセンブリーにのみ使用できます。セプタムのシールと十分に接触するには太いシャフトが必要です。
アプリケーション
Merlin Microseal System may be used to replace traditional septum to avoid leaking and bleeding caused during operating GC/MS system.[1] It may also be equipped to the injection port during GC analysis for determination of plasticizer N-butylbenzenesulfonamide and the pharmaceutical Ibuprofen in wastewater.[2]
その他情報
セプタムをセプタムカップの上に直接置いてナットを追加するだけです(Agilent製GCにはセプタムカップ用のアダプターを追加する必要はありません)。このセプタムは、2つの連続シールによる独特な設計を採り入れて寿命を延ばしています。交換用セプタム(代替バージョン)は別にご注文ください。Agilent社のすべてのオートサンプラーおよびステンレス鋼製注入ポートと互換性があります。
ご注意:先端を斜めに切って使用しないでください。
法的情報
MicroSeal is a trademark of Merlin Instrument Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of the plasticizer N-butylbenzenesulfonamide and the pharmaceutical Ibuprofen in wastewater using solid phase microextraction (SPME).
Huppert N
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 326 (6), 529-536 (1998)
J M Diserens
Journal of AOAC International, 84(3), 853-860 (2001-06-22)
Although the use of pentachlorophenol (PCP) is prohibited in most countries, it is still widely found in the wood of pallets, containers, crates and in cardboard, paper, etc. Such material may contain not only PCP but other chlorophenols as well.