Merck
24323
Supelco
SPB®-PUFAキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.20 μm
別名:
SPB-PUFA、30m、0.32mm、0.20μm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥209,000
¥209,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥209,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
¥209,000
Check Cart for Availability
物質
fused silica
認証
meets requirements for USP G18
パラメーター
50-220 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
400
df
0.20 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.32 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(alkylene glycol) phase
アプリケーション
agriculture
clinical
food and beverages
カラムタイプ
capillary polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:このカラムは、多価不飽和脂肪酸(PUFA)を脂肪酸メチルエステル(FAME)として分析するのに必要な極性を有しています。このカラムは、分析の再現可能性が向上するように特に調整してあります。
USPコード:このカラムは、USP G18の要件を満たしています。
:
  • 結合済み
  • ポリ(アルキレングリコール)
温度限界:
  • 50°C~220°C(等温またはプログラム温度)
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column.[1]
アプリケーション
SPB®-PUFA Capillary GC Column was used during the fatty acid methyl esters (FAME) analyses, in an experimental investigation done to prove ω6 docosapentaenoic acid as an essential fatty acid.[2]
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Is ω6 docosapentaenoic acid an essential fatty acid during early ontogeny in marine faunaω6 docosapentaenoic acid an essential fatty acid during early ontogeny in marine fauna.
Parrish C
Limnology and Oceanography, 52 (1), 476-479 (2007)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)