戻る
SPB
®
-PUFAキャピラリーGCカラム
Products
製品区分
columns (1)
ブランド
Supelco (1)
機構・機関
カラムタイプ
ID (mm)
長さ(m)
アプリケーション
d
f
(µm)
技法
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
24323
SPB
®
-PUFAキャピラリーGCカラム,
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, d
f
0.20 μm