¥296,000
おすすめの製品
物質
fused silica
品質水準
認証
AOAC® 2012.13,Ce 1-h05,996.06
meets requirements for USP G5
パラメーター
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
321
df
0.14 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
L × 内径
75 m × 0.18 mm
マトリックス活性基
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
アプリケーション
agriculture
clinical
food and beverages
カラムタイプ
capillary highly polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
USPコード:このカラムは、USP G5の要件を満たしています。
相:
- 結合なし
- ポリ(ビスシアノプロピルシロキサン)
- 室温以下~250°C(等温またはプログラム温度)
アプリケーション
その他情報
法的情報
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
AOCS and AOAC methods for trans fatty acid composition require highly polar cyanosilicone capillary columns.
プロトコル
Fast GC Analysis of Detailed cis/trans Fatty Acid Methyl Esters (FAMEs) on the 75 m SP™-2560 Capillary Column
Chromatograms
application for SPE, suitable for GCアクティブなフィルタ