Merck
MB000000E
Millipore
m-Endo大腸菌群用液状培地(乾燥粉末)
For testing drinking water for total coliform detection
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106213
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
powder (dehydrated)
シェルフライフ
60 mo.
包装
pkg of 110 g
pink-purple dehydrated powder
pink-red prepared medium
入力
sample type wine
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type beer
sample type cider
sample type sport drink
sample type food(s)
sample type beverage(s)
pH
7.2±0.1 (25.0 °C)
アプリケーション
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
適合性
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
coliforms
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
アプリケーション
試験の種類
バイオバーデン
微生物限度
包装
乾燥粉末110 g、プラスチックボトル入り
規格
インキュベーション時間:24時間± 2
インキュベーション温度35 °C ± 0.5
水および廃水の標準的な検査法
培地
m-Endo
アナリシスノート
大腸菌群のコロニーは、明確に判る金属光沢の緑色を伴った深赤色になります。
標的微生物:大腸菌群
法的情報
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MB000000E:
試験成績書(COA)