安全性情報
22561
Supelco
Carbon Monoxide, Carbon Dioxide, Hydrogen, Methane and Oxygen
1% each component in nitrogen, cylinder of 14 L, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
製品22561は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
analytical standard
フォーム
gas
包装
cylinder of 14 L
メーカー/製品名
Scott Gas T218-14
利用可能性
available only in USA
not available in Canada
濃度
1% each component in nitrogen
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
特徴および利点
  • Carbon Monoxide, Carbon Dioxide, Hydrogen, Methane and Oxygen, 1% each component in nitrogen is a multi-component gas mixture suitable for GC calibration, testing of fixed and personal gas monitors, and testing of in situ industrial stack analyzers.
  • A certificate of analysis is included.
  • Packaged in lightweight, non-refillable, recyclable containers.
  • Portable, convenient, and easy to use.
  • Manufactured gravimetrically for maximum accuracy.
  • NIST traceable.
アナライト
詳細
    Carbon monoxide
    Hydrogen
    Methane
    Oxygen
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
22561:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)